문서
L424765
3-[(5Z)-5-({2-[(2-FURYLMETHYL)AMINO]-7-METHYL-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL}METHYLENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H18N4O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
470.529
MDL number:
기타 정보