문서
L424609
N-CYCLOPENTYL-2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H25N5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
395.465
MDL number:
기타 정보