문서
L421863
(5Z)-5-{[3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-3-(2-FURYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H18ClN3O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
508.022
MDL number:
기타 정보