문서
L419524
(3Z)-3-(3-BENZYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-5-BROMO-1-PROPYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H17BrN2O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
473.414
MDL number:
기타 정보