문서
L418544
2-((E)-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONO}METHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H17N5O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
383.432
MDL number:
기타 정보