문서
L415731
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(1-NAPHTHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H22BrN3O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
576.538
MDL number:
기타 정보