문서
L413550
2-[(3-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-3-ETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H19ClN2OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
390.957
MDL number:
기타 정보