문서
L409596
N-(4-METHOXYPHENYL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H25N3O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
491.635
MDL number:
기타 정보