문서
L409022
N-(2-METHOXYDIBENZO[B,D]FURAN-3-YL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H23N3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
521.6
MDL number:
기타 정보