문서
L407917
3-(4-ETHYLPHENYL)-5-[(4-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE COMPOUND WITH PROPANE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H25FN4S
CAS Number:
Molecular Weight:
372.511
MDL number:
기타 정보