문서
L405884
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3,5-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H14Cl3N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
490.799
MDL number:
기타 정보