문서
L405418
2-[(3-ALLYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H25N3O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
455.602
MDL number:
기타 정보