문서
L400319
2-(2-(5-BROMO-2-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(3-METHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H16BrN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
406.239
MDL number:
기타 정보