문서
L400254
4-BROMO-2-(2-(1-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H19BrN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
503.356
MDL number:
기타 정보