문서
L400130
2,3-DICHLOROBENZALDEHYDE N-(3-METHYLPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H13Cl2N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
338.261
MDL number:
기타 정보