문서
L400041
4-BROMO-2-(2-(4-((PHENYLSULFONYL)AMINO)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H20BrN3O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
578.446
MDL number:
기타 정보