문서
L397652
4-BROMO-2-[(E)-({4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H27BrN2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
603.475
MDL number:
기타 정보