문서
L394998
3-(2-((4-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H19ClN2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
438.871
MDL number:
기타 정보