문서
L391670
4-((E)-{[2-(3-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H22Cl2N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
501.37
MDL number:
기타 정보