문서
L389471
4-{(E)-[(2-{[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-METHOXYPHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H26ClN3O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
608.075
MDL number:
기타 정보