문서
L387290
2-ETHOXY-4-[(E)-({4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C34H34N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
566.66
MDL number:
기타 정보