문서
L387134
2-(2-(3-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H21N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
387.442
MDL number:
기타 정보