문서
L386626
2-METHOXY-4-(2-((4-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H21ClN2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
452.898
MDL number:
기타 정보