문서
L385409
4-(2-(4-(BENZYLOXY)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H23ClN2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
514.97
MDL number:
기타 정보