문서
L384747
4-BROMO-2-(2-(((4-CHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H17BrClN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
514.767
MDL number:
기타 정보