문서
L370673
1-((E)-{2-[2-(3-CHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-NAPHTHYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H23ClN2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
502.959
MDL number:
기타 정보