Key Documents
L370207
1-{(E)-[2-(2-{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-NAPHTHYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C34H32N4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
576.658
MDL number:
기타 정보