문서
L370053
ETHYL 2-{[((2E)-2-{3-[(4-METHOXYBENZOYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)(OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H27N3O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
549.607
MDL number:
기타 정보