문서
L369675
3-(2-(2-(4-NITROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H21N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
463.451
MDL number:
기타 정보