문서
L369187
2-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H20ClN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
449.898
MDL number:
기타 정보