문서
L367354
4-((((4-ETHYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H18N6O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
382.447
MDL number:
기타 정보