문서
L366951
N-(2-BROMOPHENYL)-2-((4-ETHYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15BrN4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
407.292
MDL number:
기타 정보