문서
L366331
3-((3-BROMOBENZYL)THIO)-4-ETHYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H14BrN3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
380.331
MDL number:
기타 정보