문서
L365319
METHYL (3-((4-CHLOROBENZOYL)HYDRAZONO)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H14ClN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
371.783
MDL number:
기타 정보