문서
L364584
(5Z)-2-(4-BROMOPHENYL)-5-(2,6-DICHLOROBENZYLIDENE)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H8BrCl2N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
453.147
MDL number:
기타 정보