문서
L360309
(5E)-2-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-ETHOXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H16ClN3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
413.886
MDL number:
기타 정보