문서
L354872
1-BENZYL-1H-INDOLE-3-CARBALDEHYDE (4-CHLORO-1-PHTHALAZINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H18ClN5
CAS Number:
Molecular Weight:
411.898
MDL number:
기타 정보