문서
L353817
5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4-(4-ETHOXYBENZOYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H26N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
446.508
MDL number:
기타 정보