문서
L348996
1-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-4-(4-ETHOXY-3-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-5-(4-METHOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C27H34N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
466.582
MDL number:
기타 정보