문서
L347752
3-HYDROXY-4-(2-METHYL-4-PROPOXYBENZOYL)-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-(3-PHENOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C33H36N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
556.665
MDL number:
기타 정보