문서
L343889
8-[(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)METHYL]-7-(2-METHOXYETHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H30N6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
426.523
MDL number:
기타 정보