문서
L343528
8-[(DIBENZYLAMINO)METHYL]-1,3-DIMETHYL-7-(2-METHYL-2-PROPENYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H29N5O2
CAS Number:
Molecular Weight:
443.553
MDL number:
기타 정보