문서
L342602
2-(3-METHOXYPHENYL)-5-(2-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H19N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
401.426
MDL number:
기타 정보