문서
L340243
9-CHLORO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEX[2]EN]-3'-OL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H19ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
366.851
MDL number:
기타 정보