문서
L337773
N-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-6-[(5E)-4-OXO-5-(2-THIENYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]HEXANAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H29N3O3S3
CAS Number:
Molecular Weight:
467.676
MDL number:
기타 정보