문서
L333786
2-[(5E)-5-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H17NO5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
367.446
MDL number:
기타 정보