문서
L333387
2-[(5Z)-5-(3-HYDROXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H15NO4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
337.419
MDL number:
기타 정보