문서
L331171
4-[5-(3-CHLOROPHENYL)-2-FURYL]-2,7,7-TRIMETHYL-N-(5-METHYL-2-PYRIDINYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H28ClN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
502.018
MDL number:
기타 정보