문서
L324132
1-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)-3-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H12ClFN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
374.759
MDL number:
기타 정보