문서
L322288
N-(4-CHLORO-2,5-DIMETHOXYPHENYL)-2-(2-PYRIDINYLSULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H15ClN2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
338.815
MDL number:
기타 정보